missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TA-01, MedChemExpress

Produktkod. 16472778
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472778 10 mg
16465517 5 mg
16429476 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472778 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100114

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress TA-01 is a potent CK1 and p38 MAPK inhibitor, with IC50s of 6.4 nM, 6.8 nM, 6.7 nM for CK1ε, CK1δ and p38 MAPK, respectively. TA-01 acts as a cardiogenic inhibitor.

TA-01 is a potent CK1 and p38 MAPK inhibitor, with IC50s of 6.4 nM, 6.8 nM, 6.7 nM for CK1ε, CK1δ and p38 MAPK, respectively. TA-01 acts as a cardiogenic inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TA-01
CAS 1784751-18-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H12F3N3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (142.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=C(F)C=CC=C4F)=N2
Molekylvikt (g/mol) 351.32
Formel vikt 351.32
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.