Läs mer
(-)-Tabersonine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tabersonine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O2/c1-3-20-9-6-11-23-12-10-21(19(20)23)15-7-4-5-8-16(15)22-17(21)14(13-20)18(24)25-2/h4-9,19,22H,3,10-13H2,1-2H3/t19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 336.1838 |