Läs mer
Tabimorelin-hemifumarat, TRC
Produktkod. 30138687
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138687 1 mg
30009707 10 mg
30010052 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0035051MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 242143-80-2
Molekylformel C32H40N4O3.1/2C4H4O4
Molekylvikt (g/mol) 586.73
Synonym N-[(2E)-5-Amino-5-methyl-1-oxo-2-hexen-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-Dimethyl-D-phenylalaninamide Hemifumarate, NN 703 Hemifumarate, NNC 26-0703 Hemifumarate
IUPAC-namn (2S,5S)-2-(hydroxymetyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER OC[C@]1(O)OC[C@H](O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tabimorelin Hemifumarate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5?,6-/m0/s1
Formel vikt 180.0634