Läs mer
Tabimorelin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tabimorelin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H40N4O3/c1-32(2,33)19-11-16-29(37)35(4)28(22-24-17-18-25-14-9-10-15-26(25)20-24)31(39)36(5)27(30(38)34-3)21-23-12-7-6-8-13-23/h6-18,20,27-28H,19,21-22,33H2,1-5H3,(H,34,38)/b16-11+/t27-,28-/m1/s1 |
| Formel vikt | 528.31 |
| Procent renhet | >95% |