Läs mer
Sartorius Bordspapper
Handla allt Sartorius Produkter
Mått (L x B):
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum)
580 x 580 mm (22,8 x 22,8 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
Filterbrädor
| Kvalitet | Ytvikt g/m 2 | Tjocklek i mm |
| 0,90 | 420 | 1.30 |
| 1220 | 475 | 1.10 |
| 1339 | 315 | 0,63 |
| 151 | 460 | 0,90 |
| 152 | 380 | 0,90 |
| 152 A | 340 | 1.00 |
| 1522 | 280 | 0,60 |
| 157 | 700 | 1,80 |
| 1600 | 250 | 0,50 |
| 1632 | 150 | 0,63 |
| 167 360 | 360 | 0,90 |
| 511 | 490 | 1,25 |
| 64 | 100 | 0,22 |
| En 140 | 140 | 0,25 |
| En 250 | 250 | 0,40 |
| C 160 | 160 | 0,30 |
| C 250 | 250 | 0,43 |
| C 251 | 250 | 0,55 |
| C 300 | 300 | 0,52 |
| C 350 | 350 | 0,63 |
| C 350 L | 360 | 0,75 |
| C 450 | 450 | 0,95 |
| K 12 | 520 | 1,50 |
| LF 1 | 360 | 0,90 |
| M 270 | 270 | 0,62 |
| M 600 | 600 | 1,60 |
| S 165 | 165 | 0,33 |
| S 500 | 500 | 1.00 |
| SB 2 | 155 | 0,34 |
| 550 kr | 550 | 1,25 |
| 770 kr | 770 | 1.00 |
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | H182 |
| Typ | Filterkort |
| Mått (L x B) | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum) |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |