Läs mer
Hettich Lab Technology™ Universal 320 bänkcentrifug
Produktkod. 10317562
Change view
Kapacitet:
4 x 200 ml eller 6 x 94 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10317562 4 x 200 ml eller 6 x 94 ml Varje
1 options
Produktkod. 10317562 Leverantör Hettich Lab Technology™ Leverantörsnummer 1401
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Universal 320 bänkcentrifug är en kompakt, mångsidig och oumbärlig generell centrifug med utmärkt prestanda och ett omfattande utbud av tillbehör för att utföra praktiskt taget alla centrifugeringsuppgifter inklusive plattor, blodrör, cellodling, mikroliter och cytologi.
  • Mångsidig och hållbar för att snurra blod- och urinrör i utsvängbara och vinkelrotorer
  • Upp till 8 x 50 ml koniska rör för passage av celler i cellkultur är möjliga
  • Snurrar mikroplattor för fastfasanalyser
  • Utmärkt för små laboratorium, sjukhus, veterinärlaboratorium, cellodlingslaboratorium, forskningslaboratorium och mer
  • Sparar pengar och bänkutrymme
Specifikationer
Kapacitet 4 x 200 ml eller 6 x 94 ml
Max. RCF 15,000/21,382 x g
Max. Hastighet 15,000 rpm
Kylt Ja
Modell 320
Garanti 5 år
Mått (HWD) 346 x 401 x 529 mm
Bredd (engelska) Exteriör 15,8 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 401 mm
Höjd (engelska) Exteriör 13,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 346 mm
Djup (engelska) 20,8 tum
Djup (metriskt) 529 mm
Produkttyp Bordscentrifug