Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsenheter för bordsskivor, labbskala
Produktkod. 11963821
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Inkluderar:
Labfläns 100 LF
Labfläns 60 LF
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar
11963821 100 ml Labfläns 60 LF
11903831 1 l Labfläns 100 LF
11913591 2 l Labfläns 100 LF
11973821 250 ml Labfläns 60 LF
11983821 500 ml Labfläns 60 LF
11993821 500 ml Labfläns 100 LF
6 options
Produktkod. 11963821
Brand: Lenz Laborglasintrumente 06260137
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För omrörning under normalt tryck eller vakuum, med möjlighet till tillsats av vätska och kokning under återflöde.
  • Systemkomponenter av hög kvalitet: Reaktionskärl (100, 250, 500, 1000 eller 2000 ml) med termostatmantel (uppvärmningsbar med cirkulationsbad), med bottentömningsventil (PTFE, 10 mm, ingen dödvolym), gjorda av DURAN™ slang
  • Platt flänslock (LF 60 eller LF 100) med mitthals och två vinklade sidohalsar, material: DURAN™
  • Trattar, cylindriska (100 eller 250 ml) med gradering, tillverkade av DURAN™ tubing Reflux kondensorer (detaljer se på sidan 71), gjorda av DURAN™ slang
  • Omrörarstyrning och omrörare med 10 mm omrörarskaft och sidoblad av PTFE
Specifikationer
Inkluderar Labfläns 60 LF
Material Duran Glas
Kapacitet (metrisk) 100 ml