Läs mer
LNI™ Tablo L 132 bänk
Produktkod. 17831057 Handla allt LNI Swissgas Produkter
:
Tablo L 132 Bänk; Mått (D x B x H): 810 x 1320 x 840 mm
Produktkod. 17831057
Brand: LNI™ 2000.02.033
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Instrumentlaboratoriebänk för LC, GC eller ICP MS-system och LNI™ gasgeneratorer med kemikaliebeständig topp.
  • Designad utan rouging pumpar eller bullrig utrustning
  • Tillverkad med kemikaliebeständig topp, sidopaneler, hjul för enkel förflyttning av systemet och justerbara nivelleringsfötter för stenhård stabilitet på bänken
  • Med utrymme av olika dimensioner under toppen är TABLO-bänkar den idealiska lösningen för att skapa en renare, snyggare och effektivare labbarbetsyta och spara utrymme
  • Utrymme under toppmått (D x B x H): 640 x 900 x 745 till 775 mm
Specifikationer
Produkttyp Bänk
Färg ljusgrå
Justerbar Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (D x B x H) 810 x 1320 x 840 mm
För användning med (utrustning) Analytiska instrument
Rammaterial Rostfritt stål
Inkluderar Kemikalieresistent bordsskiva
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Pluggtyp EU-stil, UK-stil
Garanti 24 månader
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Med Tilt Nej
Material Rostfritt stål