Läs mer
LNI™ Tablo M 132 bänk
Handla allt LNI Swissgas Produkter
:
Tablo M 132 Bänk; Mått (D x B x H): 810 x 1320 x 840 mm
Beskrivning
- Designad utan rouging pumpar eller bullrig utrustning
- Tillverkad med kemikaliebeständig topp, sidopaneler, hjul för enkel förflyttning av systemet och justerbara nivelleringsfötter för stenhård stabilitet på bänken
- Med utrymme av olika dimensioner under toppen är TABLO-bänkar den idealiska lösningen för att skapa en renare, snyggare och effektivare labbarbetsyta och spara utrymme
- Utrymme under toppmått (D x B x H): 640 x 700 x 745 till 775 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bänk |
| Färg | ljusgrå |
| Justerbar | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Mått (D x B x H) | 810 x 1320 x 840 mm |
| För användning med (utrustning) | Analytiska instrument |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Kemikalieresistent bordsskiva |
| Antal dörrar | Hold (Håll) |
| Antal lådor | Hold (Håll) |
| Visa mer |