Learn More
LNI™ Tablo M 172 D bänk
Product Code. 17840957 Shop All LNI Swissgas Products
Click to view available options
:
Tablo M 172 D Bänk; Mått (D x B x H): 890 x 1720 x 840 mm
Product Code. 17840957
Brand: LNI™ 2000.02.025D
Only null left
Add to basket
Add to basket
Instrumentlaboratoriebänk för LC, GC eller ICP MS-system och LNI™ gasgeneratorer med kemikaliebeständig topp.
  • Designad utan rouging pumpar eller bullrig utrustning
  • Tillverkad med kemikaliebeständig topp, sidopaneler, hjul för enkel förflyttning av systemet och justerbara nivelleringsfötter för stenhård stabilitet på bänken
  • Med utrymme av olika dimensioner under toppen är TABLO-bänkar den idealiska lösningen för att skapa en renare, snyggare och effektivare labbarbetsyta och spara utrymme
  • Utrymme under toppmått (D x B x H): 640 x 700 x 745 till 775 mm
Specifications
Produkttyp Bänk
Färg ljusgrå
Justerbar Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (D x B x H) 890 x 1720 x 840 mm
För användning med (utrustning) Analytiska instrument
Rammaterial Rostfritt stål
Inkluderar Kemikalieresistent bordsskiva
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Pluggtyp EU-stil, UK-stil
Garanti 24 månader
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Med Tilt Nej
Material Rostfritt stål