Läs mer
TACA, Tocris Bioscience™
Beskrivning
The trans-isomer of CACA. Potent GABAA agonist, GABA uptake inhibitor and substrate for GABA-T. Also GABAA-ρ agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TACA |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 101.1 |
| Procent renhet | >98% |