Läs mer
TACA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-trans-Aminocrotonic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3,5H2,(H,6,7)/b2-1+ |
| Formel vikt | 101.0477 |