Läs mer
Tacalcitol Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tacalcitol Monohydrate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3.H2O/c1-17(2)25(29)13-8-18(3)23-11-12-24-20(7-6-14-27(23,24)5)9-10-21-15-22(28)16-26(30)19(21)4;/h9-10,17-18,22-26,28-30H,4,6-8,11-16H2,1-3,5H3;1H2/b20-9+,21-10-;/t18-,22-,23-,24+,25-,26+,27-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 434.3396 |