Läs mer
Tacedinaline, MedChemExpress
Beskrivning
Tacedinaline (N-acetyldinaline) is an inhibitor of the histone deacetylase (HDAC) with IC50s of 0.9, 0.9, 1.2 μM for recombinant HDAC 1, 2 and 3 respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tacedinaline |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 112522-64-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H15N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | N-acetyldinaline CI-994 Goe-5549 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 58 mg/mL (215.37 mM) |
| Visa mer |