missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tacedinaline, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200096597
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16464057

Marke: Medchem Express HY50934

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tacedinaline (N-acetyldinaline) is an inhibitor of the histone deacetylase (HDAC) with IC50s of 0.9, 0.9, 1.2 μM for recombinant HDAC 1, 2 and 3 respectively.

Tacedinaline (N-acetyldinaline) is an inhibitor of the histone deacetylase (HDAC) with IC50s of 0.9, 0.9, 1.2 μM for recombinant HDAC 1, 2 and 3 respectively.

Spezifikation

Kemiskt namn eller material Tacedinaline
Fysisk form Solid
CAS 112522-64-2
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H15N3O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym N-acetyldinaline CI-994 Goe-5549
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 58 mg/mL (215.37 mM)
LEDER O=C(NC1=C(N)C=CC=C1)C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 269.3
Formel vikt 269.3
Procent renhet 95.77%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt