Läs mer
Testo™ Varvräknare
Produktkod. 10106211
Change view
Räckvidd:
1 till 99 999 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
10106211 1 till 99 999 rpm Varje
1 options
Produktkod. 10106211 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0563 0465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2913.75 SEK
    2600.00 SEK / Paket med 1
    Save 313.75 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Varvräknare
Inkluderar Transportfodral i plast, SoftCase skyddsfodral, reflekterande markörer och batterier
Räckvidd 1 till 99 999 rpm