Läs mer
Tachysterol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tachysterol |
| CAS | 115-61-7 |
| Molekylformel | C28H44O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Cyclohexen-1-ol','3-[(1E)-2-[(1R,3aR,7aR)-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-','(1S)-, 9,10-Secoergosta-5(10),6,8,22-tetraen-3-ol','(3β,6E,22E)- (9CI), Tachysterol (6CI,7CI,8CI), (1S)-3-[(1E)-2-[(1R,3aR,7aR)-2,3,3a,6,7,7a-Hexahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, Provitamin D, Tachysterin2, Tachysterol2, (6E,22E)-9,10-Secoergosta-5(10),6,8,22-tetraen-3β-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h8-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,7,11,14-18H2,1-6H3/b10-9+,13-12+/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(=CCC[C@]12C)\C=C\C3=C(C)CC[C@H](O)C3 |
| IUPAC-namn | (1S)-3-[(E)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-1,2,3,3a,6,7-hexahydroinden-4-yl]ethenyl]-4-methylcyclohex-3-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.65 |
| Formel vikt | 396.3392 |