Läs mer
PURUS™ 60-lager Biohybrid™ Kontamineringskontrollmattor
BIOPHARMA
Produktkod. 15301992 Handla allt Purus Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15301992 Vitt Paket med 4
1 options
Produktkod. 15301992 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer PS 3636 64 W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2626.73 SEK
    1884.68 SEK / Paket med 4
    Save 742.05 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
PURUS™ Biohybrid™ Mats är de första produkterna för föroreningskontroll någonsin som innehåller förnybara växtbaserade material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
  • Jordvänlig, GMO-fri, förnybar växtbaserad Cardia Biohybrid™ material som minskar CO 2 -utsläppen
  • Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
  • Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager
  • Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar
  • Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning
Mått (L x B) 914 x 914 mm
För användning med (applikation) För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar
Kvantitet 60 lager per matta, 4 mattor per fodral
Ytbeläggning Vanlig tack
Tjocklek (engelska) Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil
Tjocklek (metrisk) Film: 33μ m Lim: 8μ m