Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Takrolimus, 99+%
Produktkod. 15445769
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15445769 500 mg
15455769 50 mg
15435769 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15445769 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63571.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Takrolimus, CAS # 104987-11-3, även känd som FK-506 eller fujimycin, är en makrolidförening som uppvisar immunsuppressiva, neuroprotektiva och neuroregenerativa aktiviteter och kan hämma T-cellsproliferation och aktivering. | CAS: 104987-11-3 | C44H69NR12
Interagerar med immunofilinerna cyklofilin och FKBP-12. Takrolimus används som ett immunsuppressivt läkemedel som blockerar T-cellsproliferation in vitro. Dessutom används det som forskningsverktyg vid kemiskt inducerade dimeriseringsapplikationer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Tacrolimus är en makrolid isolerad från Streptomyces tsukubaensis, som visar immunhämmande, neuroprotektiva och neuroregenerativa aktiviteter, och har förmågan att blockera T-cellsproliferation och aktivering som svar på antigenisk eller mitogen stimulering
• Tacrolimus interagerar med immunofilinerna cyklophilin och FKBP-12. Tacrolimus binder till FKBP-12-proteinet (FK506-bindande protein) och bildar ett komplex med kalciumberoende proteiner. Detta FKBP12-FK506-komplex hämmar calcineurinfosfatasaktiviteten, vilket leder till minskad cytokinproduktion och hämning av T-lymfocytsignaltransduktion
• Takrolimus hämmar också transkriptionen för gener som kodar för IL-3, IL-4, IL-5, GM-CSF och TNF, vilka alla är involverade i de tidiga stadierna av T-cellsaktivering
• Denna förening kan också hämma frisättningen av förbildade mediatorer från hudmastceller och basofiler samt nedreglera uttrycket av FceRI på Langerhans-celler
Tillämpning
• Tacrolimus har studerats in vitro för att förstå dess påverkan på neutrofilproduktion och/eller överlevnad • . Det används för att hämma inflammationen i ulcerösa celler
• Det används som forskningsverktyg i kemiskt inducerade dimeriseringsapplikationer inom biologin
• Det har använts i in vitro-studier för att undersöka dess effekt på humana monocythärledda dentritiska celler
•
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104987-11-3
Molekylformel C44H69NO12
Synonym FK-506; Fugimycin
Specifikationer
Kvantitet 500 mg
Beskrivning Vit till off-white
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Interagerar med immunofilinerna cyklofilin och FKBP-12
Analysera ≥99 %
Formel vikt 804,02g/mol
Smältpunkt 120 °C till 125 °C
Löslighet Fritt löslig i DMSO eller etanol; Dåligt löslig i vatten
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning