Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Takrolimus, 99+%
Produktkod. 15455769
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15455769 50 mg
15445769 500 mg
15435769 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455769 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63571.MF
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Takrolimus, CAS # 104987-11-3, även känd som FK-506 eller fujimycin, är en makrolidförening som uppvisar immunsuppressiva, neuroprotektiva och neuroregenerativa aktiviteter och kan hämma T-cellsproliferation och aktivering. | CAS: 104987-11-3 | C44H69NR12
Interagerar med immunofilinerna cyklofilin och FKBP-12. Takrolimus används som ett immunsuppressivt läkemedel som blockerar T-cellsproliferation in vitro. Dessutom används det som forskningsverktyg vid kemiskt inducerade dimeriseringsapplikationer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Tacrolimus is a macrolide isolated from Streptomyces tsukubaensis, that shows immunosuppressant, neuroprotective, and neuroregenerative activities, having the ability to block T-cell proliferation and activation in response to antigenic or mitogenic stimulation
• Tacrolimus interacts with the immunophilins cyclophilin and FKBP-12. Tacrolimus binds to the FKBP-12 protein (FK506 binding protein) and forms a complex with calcium-dependent proteins. This FKBP12-FK506 complex inhibits calcineurin phosphatase activity, resulting in decreased cytokine production, inhibition of T-lymphocyte signal transduction
• Tacrolimus also inhibits the transcription for genes that encode IL-3, IL-4, IL-5, GM-CSF, and TNF, all of which are involved in the early stages of T-cell activation
• This compound can also inhibit the release of pre-formed mediators from skin mast cells and basophils and downregulate the expression of FceRI on Langerhans cells
Application
• Tacrolimus has been studied in vitro to understand its impact on neutrophil production and/or survival • It is applied to suppress the inflammation in ulcerative cells
• It is used as a research tool in chemically induced dimerization applications in biology
• It has been used in in vitro studies to investigate its effect on human monocyte-derived dentritic cells
•
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104987-11-3
Molekylformel C44H69NO12
Synonym FK-506; Fugimycin
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Beskrivning White to Off-white
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Powder
För användning med (applikation) Interacts with the immunophilins cyclophilin and FKBP-12
Analysera ≥99%
Formel vikt 804.02g/mol
Smältpunkt 120°C to 125°C
Löslighet Freely soluble in DMSO or ethanol; Poorly soluble in water
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tacrolimus
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tacrolimus
RUO– Endast forskningsanvändning