Läs mer
Tacrolimus Methyl Acryl Aldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tacrolimus Methyl Acryl Aldehyde |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O3/c1-8(7-12)5-9-3-4-10(13)11(6-9)14-2/h5,7,9-11,13H,3-4,6H2,1-2H3/b8-5+/t9-,10+,11+/m0/s1 |
| Formel vikt | 198.1256 |