Läs mer
TACS, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TACS |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O5S3/c1-5-7(2-8(18)19)25-14(16-5)24-4-6-3-23-12-9(15)11(20)17(12)10(6)13(21)22/h9,12H,2-4,15H2,1H3,(H,18,19)(H,21,22)/t9-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 401.0174 |