Läs mer
Sartorius Tacta™ Mekaniska pipett mulspetsack
BIOPHARMA
Produktkod. 15653104 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Typ:
Mekanisk pipett Mulspetsack
Kvantitet:
1/Förp.
10/Förpackning
20/förp.
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ L, 10 till 100μ L, 100 till 1000μ L
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
0,5 till 10, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 20 till 200, 100 till 1 000, 30 till 300μ l
100 till 1 000, 500 till 5 000μ l, 1 till 10 ml
2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
20μ L, 200μ L, 1000μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kvantitet Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15653104 Mekanisk pipett Mulspetsack 20/förp. 0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l 1 uppsättning
15663104 Mekanisk pipett Mulspetsack 10/Förpackning 0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l 1 uppsättning
15623104 Mekanisk pipett Mulspetsack 10/Förpackning 0,5 till 10μ L, 10 till 100μ L, 100 till 1000μ L 1 uppsättning
15643104 Mekanisk pipett Mulspetsack 10/Förpackning 0,5 till 10, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l 1 uppsättning
15633104 Mekanisk pipett Mulspetsack 20/förp. 20μ L, 200μ L, 1000μ L 1 uppsättning
15683104 Mekanisk pipett Mulspetsack 1/Förp. 0,5 till 10, 20 till 200, 100 till 1 000, 30 till 300μ l 1 uppsättning
15673104 Mekanisk pipett Mulspetsack 20/förp. 2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l 1 uppsättning
15693104 Mekanisk pipett Mulspetsack 1/Förp. 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l, 1 till 10 ml 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15653104 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer LH729673
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Innehåller
4 x enkanalpipetter (0,5 till 10 l, μ10 till 100 μl, 20 till 200 μl, 100 till 1 000 μl), spetsställ till 96 spetsar (0,1 till 10 μl, 0,5 till 200 l, μ10 till 1 000 μl), 1 x linjärt stativ, 4 x enstaka pipetthållare
Mulspetsacks kombinerar en uppsättning Tacta enkanaliga mekaniska pipetter med matchande spetsbrickor och användbara tillbehör. Sartorius Tacta Mechanical Pipet Mulspetsacks ger det bästa alternativet för att ersätta dina använda mekaniska pipetter.
  • Bekväm att hålla i tack vare det ergonomiskt utformade handtaget
  • Låga pipetterings- och spetsutkastningskrafter
  • Smidig spetsutkastning med nya Optiject™ teknologi
  • Unik Optilock™ systemet ger flexibilitet för volymjustering och låsning
  • Kalibreringsjustering för att ge exakta resultat för olika vätsketyper
  • Tillförlitliga resultat, även under långa pipetteringsperioder
  • lättläst, fyrsiffrig volymdisplay hjälper till att ställa in exakta volymer
  • lätt att rengöra med endast tre delar att demontera
  • Helt autoklaverbara
  • Optifit-spetsar av hög kvalitet för olika applikationer
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Sartorius Optifit (0,5-200 ul); Safetyspace Spetsar (2-120 ul)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Modell Tacta
Antal kanaler 1
Produktlinje Tacta
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett Mulspetsack
Volym (metrisk) 0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
Visa Fyrsiffrig volymdisplay
Inkluderar 4 x enkanalpipetter (0,5 till 10 l, μ10 till 100 μl, 20 till 200 μl, 100 till 1 000 μl), spetsställ till 96 spetsar (0,1 till 10 μl, 0,5 till 200 l, μ10 till 1 000 μl), 1 x linjärt stativ, 4 x enstaka pipetthållare
Kvantitet 20/förp.
UV-övervakning Hög
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 138 mm (1-kanal, 1 000 μl); 240 mm (8-kanaler, 300 μl)
Vikt (metrisk) 79 g (1-kanal, 1 000 μl); 138 g (8-kanaler, 300 μl)