Läs mer
Descripción
- Bekväm att hålla i tack vare det ergonomiskt utformade handtaget
- Unik Sartorius Optilock systemet ger flexibilitet för volymjustering och låsning
- Kontrollerad och smidig spetsutkastning med den nya Sartorius Optiject teknologi
- Kalibreringsjustering för att ge exakta resultat för olika vätsketyper
- Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
- Tillförlitliga resultat, även under långa pipetteringsperioder
Especificaciones
Especificaciones
| Kompatibla tips | Optifit 5 000μ L |
| Justerbart spetsavstånd | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grön |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Tacta |
| Programmerbarhet | Nej |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?