Läs mer
Sartorius Tacta™ Mekaniska pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15566304 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
8
12
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 000 till 10 000μ L
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
500 till 5000μ L
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Orange
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Volym (metrisk) Färg unitSize
15566304 1 0,1 till 3μ L Grå Varje
15576304 1 0,5 till 10μ l Grå Varje
15586304 1 2 till 20μ l Gul Varje
15596304 1 10 till 100μ l Gul Varje
15506314 1 20 till 200μ l Gul Varje
15516314 1 100 till 1 000μ l Blå -
15526314 1 500 till 5000μ L Grön Varje
15536314 1 1 000 till 10 000μ L Röd Varje
15546314 8 0,5 till 10μ l Grå Varje
15556314 8 5 till 100μ l Gul Varje
15566314 8 30 till 300μ l Orange Varje
15576314 12 0,5 till 10μ l Grå Varje
15586314 12 5 till 100μ l Gul Varje
15596314 12 30 till 300μ l Orange Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 15566304 Supplier Sartorius Supplier No. LH729010
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Exceptionellt balanserad design är enkel att använda och exceptionellt bekväm att hålla
  • Bekväm att hålla i tack vare det ergonomiskt utformade handtaget
  • Unik Sartorius Optilock systemet ger flexibilitet för volymjustering och låsning
  • Kontrollerad och smidig spetsutkastning med den nya Sartorius Optiject teknologi
  • Kalibreringsjustering för att ge exakta resultat för olika vätsketyper
  • Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
  • Tillförlitliga resultat, även under långa pipetteringsperioder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kompatibla tips Optifit 10μ L, SafetySpace Filterspetsar 10μ L
Justerbart spetsavstånd Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Tacta
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 0,1 till 3μ L