Beskrivning
- Bekväm att hålla i tack vare det ergonomiskt utformade handtaget
- Unik Sartorius Optilock systemet ger flexibilitet för volymjustering och låsning
- Kontrollerad och smidig spetsutkastning med den nya Sartorius Optiject teknologi
- Kalibreringsjustering för att ge exakta resultat för olika vätsketyper
- Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
- Tillförlitliga resultat, även under långa pipetteringsperioder
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Optifit 200μ L, 350μ L, SafetySpace Filterspetsar 120μ L |
| Justerbart spetsavstånd | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Tacta |
| Programmerbarhet | Nej |
| Visa mer |