Läs mer
Sartorius Tacta™ Mekaniska pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15596314 Handla allt Sartorius Produkter
Antal kanaler:
1
8
12
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 000 till 10 000μ L
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
500 till 5000μ L
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Orange
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15596314
Brand: Sartorius LH729240
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exceptionellt balanserad design är enkel att använda och exceptionellt bekväm att hålla
  • Bekväm att hålla i tack vare det ergonomiskt utformade handtaget
  • Unik Sartorius Optilock systemet ger flexibilitet för volymjustering och låsning
  • Kontrollerad och smidig spetsutkastning med den nya Sartorius Optiject teknologi
  • Kalibreringsjustering för att ge exakta resultat för olika vätsketyper
  • Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
  • Tillförlitliga resultat, även under långa pipetteringsperioder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Optifit 350μ L, SafetySpace Filterspetsar 300μ L
Justerbart spetsavstånd 9 till 14,2 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 12
Produktlinje Tacta
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 30 till 300μ l
Färgkod Ja