Läs mer
Sartorius Tacta™ Mekaniska pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-6684012 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
8
12
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 000 till 10 000μ L
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
500 till 5000μ L
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Orange
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal kanaler Volym (metrisk) Färg unitSize
15566304 1 0,1 till 3μ L Grå Varje
15576304 1 0,5 till 10μ l Grå Varje
15586304 1 2 till 20μ l Gul Varje
15596304 1 10 till 100μ l Gul Varje
15506314 1 20 till 200μ l Gul Varje
15516314 1 100 till 1 000μ l Blå -
15526314 1 500 till 5000μ L Grön Varje
15536314 1 1 000 till 10 000μ L Röd Varje
15546314 8 0,5 till 10μ l Grå Varje
15556314 8 5 till 100μ l Gul Varje
15566314 8 30 till 300μ l Orange Varje
15576314 12 0,5 till 10μ l Grå Varje
15586314 12 5 till 100μ l Gul Varje
15596314 12 30 till 300μ l Orange Varje
14 options
Produktkod. 15566304
Brand: Sartorius LH729010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exceptionellt balanserad design är enkel att använda och exceptionellt bekväm att hålla
  • Bekväm att hålla i tack vare det ergonomiskt utformade handtaget
  • Unik Sartorius Optilock systemet ger flexibilitet för volymjustering och låsning
  • Kontrollerad och smidig spetsutkastning med den nya Sartorius Optiject teknologi
  • Kalibreringsjustering för att ge exakta resultat för olika vätsketyper
  • Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
  • Tillförlitliga resultat, även under långa pipetteringsperioder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Optifit 10μ L, SafetySpace Filterspetsar 10μ L
Justerbart spetsavstånd 9 till 14,2 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Tacta
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 0,1 till 3μ L