Läs mer
Tadalafil Hydroxypiperidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tadalafil Hydroxypiperidone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C43H67NO6/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-22-28-38(50-43(47)40(44-34-45)30-35(3)4)31-41(48-32-36-24-18-16-19-25-36)39(29-23-10-8-6-2)42(46)49-33-37-26-20-17-21-27-37/h16-21,24-27,34-35,38-41H,5-15,22-23,28-33H2,1-4H3,(H,44,45)/t38-,39-,40-,41-/m1/s1 |
| Formel vikt | 693.4968 |