Läs mer
Tadalafil Ketolactam (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tadalafil Ketolactam |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19N3O6/c1-24-10-19(27)25-15(22(24)29)9-16(26)13-4-2-3-5-14(13)23-21(28)20(25)12-6-7-17-18(8-12)31-11-30-17/h2-8,15,20H,9-11H2,1H3,(H,23,28)/t15-,20-/m1/s1 |
| Formel vikt | 421.13 |