Läs mer
Tadalafil, MedChemExpress
Produktkod. 16474137
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474137 50 mg
16427976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16474137 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY90009A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tadalafil
CAS 171596-29-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19N3O4
Kvantitet 50 mg
Synonym IC-351
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 52 mg/mL (133.54 mM)
LEDER O=C([C@@]1([H])CC2=C([C@@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N15)NC6=C2C=CC=C6)N(C)CC5=O
Molekylvikt (g/mol) 389.4
Formel vikt 389.4
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation