Läs mer
Tadalafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tadalafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 389.1376 |
| Procent renhet | >95% |