Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TAE (10X), TRIS + acetat + EDTA
Beskrivning
TAE används för DNA-agarosgelelektrofores men används också för icke-denaturerande RNA-agarosgelelektrofores, som används i olika koncentrationer för att studera rörligheten av DNA i lösning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- TAE (10X), TRIS + acetat + EDTA tillåter nukleinsyraseparation
Ansökan
- Denna buffert har använts för att framställa agaros- och polyakrylamidgeler för elektrofores av nukleinsyror
- Den används som en löp- och gelberedningsbuffert, och den används också för icke-denaturerande RNA-agarosgelelektrofores
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAE (10X) |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| MDL-nummer | MFCD00236357 |
| Förpackning | Plastflaska |
| Löslighetsinformation | Fully miscible. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.