Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TAE (50X), TRIS + acetat + EDTA
Produktkod. 15476089
Change view
Kvantitet:
1 l
2 l
4 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15476089 1 l
15486089 2 l
15496089 4 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15476089 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63931.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
TAE (50X), TRIS + acetat + EDTA är en buffert som består av Tris-, acetat- och EDTA-komponenter och används vid elektrofores av nukleinsyror i agaros- och polyakrylamidgeler.
TAE (50X), TRIS + acetat + EDTA används vid elektrofores av nukleinsyror i agaros och polyakrylamidgel. Den fungerar som en löpbuffert och som en gelberedningsbuffert. Det är också användbart för nukleinsyraseparationer, dvs. DNA och RNA. Vidare används den för icke-denaturerande RNA-agarosgelelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•TAE (50X), TRIS + acetat + EDTA tillåter nukleinsyraseparation
Ansökan
•Denna buffert har använts för att framställa agaros- och polyakrylamidgeler för elektrofores av nukleinsyror
• Den används som en löp- och gelberedningsbuffert, och den används också för icke-denaturerande RNA-agarosgelelektrofores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer
Beskrivning Colorless
Koncentration 50X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetate, EDTA
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.