Läs mer
Tafamidis, MedChemExpress
Beskrivning
Tafamidis is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis inhibits amyloidogenesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tafamidis |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 594839-88-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H7Cl2NO3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 37.5 mg/mL (121.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2N=C(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)OC2=C1)O |
| Visa mer |