Läs mer
Tafamidis meglumine, MedChemExpress
Beskrivning
Tafamidis meglumine (Fx-1006A) is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis meglumine inhibits amyloidogenesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tafamidis meglumine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 951395-08-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24Cl2N2O8 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Fx-1006A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (24.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |