Läs mer
Tafamidis meglumine, MedChemExpress
Produktkod. p-200098124
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
Produktkod. 16498797
Brand: Medchem Express HY14852A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tafamidis meglumine (Fx-1006A) is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis meglumine inhibits amyloidogenesis.
Tafamidis meglumine (Fx-1006A) is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis meglumine inhibits amyloidogenesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tafamidis meglumine
Fysisk form Solid
CAS 951395-08-7
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24Cl2N2O8
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Fx-1006A
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (24.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CC=C2N=C(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)OC2=C1)O.O[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)[C@@H](O)CNC
Molekylvikt (g/mol) 503.33
Formel vikt 503.33
Procent renhet 99.52%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.