Läs mer
Tafamidis, Mikromol
Produktkod. 30462100
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30462100 250 mg
1 options
Produktkod. 30462100 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3971.000250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tafamidis, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tafamidis
CAS 594839-88-0
Analyt- eller komponentnamn Tafamidis
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H7 Cl2 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 6-Benzoxazolecarboxylic acid, 2-(3,5-dichlorophenyl)-, 2-(3,5-Dichlorophenyl)-6-benzoxazolecarboxylic acid, Fx 1006, Tafamidis, Vyndaqel
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl2NO3/c15-9-3-8(4-10(16)6-9)13-17-11-2-1-7(14(18)19)5-12(11)20-13/h1-6H,(H,18,19)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)c1ccc2nc(oc2c1)c3cc(Cl)cc(Cl)c3
IUPAC-namn 2-(3,5-dichlorophenyl)-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 308.1163
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 306.9803 g/mol