Läs mer
Tafenoquine Succinate, MedChemExpress
Produktkod. p-200096960
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16467207
Brand: Medchem Express HY111529A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tafenoquine Succinate (WR 238605 Succinate) is an 8-aminoquinoline. Tafenoquine is an anti-malarial prophylactic agent.
Tafenoquine Succinate (WR 238605 Succinate) is an 8-aminoquinoline. Tafenoquine is an anti-malarial prophylactic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tafenoquine Succinate
Fysisk form Powder
CAS 106635-81-8
Färg Light Nude
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H34F3N3O7
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym WR 238605 (Succinate)
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (214.93 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCC(O)=O.CC(NC1=C2N=C(OC)C=C(C)C2=C(OC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C(OC)=C1)CCCN
Molekylvikt (g/mol) 581.58
Formel vikt 581.58
Procent renhet 98.42%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.