Läs mer
Tafluprost, MedChemExpress
Produktkod. 16491018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491018 5 mg -
16458548 10 mg -
16433796 25 mg 25mg
16414417 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0600
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
MedChemExpress Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tafluprost
CAS 209860-87-7
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H34F2O5
Kvantitet 5 mg
Synonym AFP-168 MK2452
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 270 mg/mL (596.65 mM)
LEDER O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/C(F)(F)COC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 452.53
Formel vikt 452.53
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid