Läs mer
Tafluprost, MedChemExpress
Produktkod. p-200100002
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16458548 10 mg
1 options
Produktkod. 16458548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB060010mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tafluprost
CAS 209860-87-7
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H34F2O5
Kvantitet 10 mg
Synonym AFP-168 MK2452
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 270 mg/mL (596.65 mM)
LEDER O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/C(F)(F)COC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 452.53
Formel vikt 452.53
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid