Läs mer
Tafluprost, TRC
Produktkod. 30425149
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30425149 2.5 mg 2.5mg
30409853 25 mg -
30427169 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0048202.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209860-87-7
Molekylformel C25 H34 F2 O5
Molekylvikt (g/mol) 452.53
Synonym 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)- (9CI), AFP 168, MK 2452, Saflutan, Taflotan, Tafluprost, Tapros
IUPAC-namn propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(E)-3,3-difluoro-4-fenoxibut-1-enyl]-3,5-dihydroxycyklopentyl]hept-5-enoat
LEDER CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(F)(F)COc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tafluprost
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3-,15-14+/t20-,21-,22+,23-/m1/s1
Formel vikt 452.2374