Läs mer
TAK-071, MedChemExpress
Beskrivning
TAK-071 is a novel, potent and highly selective muscarinic acetylcholine receptor 1 (M1R) positive allosteric modulator. EC50 of TAK-071 M1R agonist activities is 520 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAK-071 |
| CAS | 1820812-16-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H24FN3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 135 mg/mL (320.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C2=CC(CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=C(C)C(F)=C2CN1[C@@H]5[C@H](CCOC5)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.46 |
| Formel vikt | 421.46 |
| Visa mer |