Läs mer
TAK-220, MedChemExpress
Beskrivning
TAK-220 also selectively inhibits HIV-1, with EC50s of 1.2 nM (HIV-1 KK), 0.72 nM (HIV-1 CTV), 1.7 nM (HIV-1 HKW), 1.7 nM (HIV-1 HNK), 0.93 nM (HIV-1
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAK-220 |
| CAS | 333994-00-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H41ClN4O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (90.39 mM) |
| LEDER | O=C(C1CCN(C(C)=O)CC1)N(CCCN2CCC(CC3=CC=C(C(N)=O)C=C3)CC2)C4=CC=C(C)C(Cl)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 553.14 |
| Formel vikt | 553.14 |
| Visa mer |