missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TAK 242

Beskrivning
TAK 242 is a toll-like receptor 4 (TLR4) signaling inhibitor. Binds to intracellular domain of TLR4. Inhibits LPS-induced cytokine production in vitro (IC50 values are 1.3, 1.3 and 3.2 nM for IL-6, TNFα and NO production). Reduces lesion volume in a mouse model of cerebral cavernous malformations (CCMs). Also attenuates increased cytokine levels in a mouse sepsis model, when given in combination with ceftazidime. Cell permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Ethyl 6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-enecarboxylate |
| CAS | 243984-11-4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C15H17ClFNO4S |
| Formel vikt | 361.82 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?