missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress TAK-448 acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.37% |
| CAS | 1470374-22-1 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 1285.41 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (77.80 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (38.90 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | MVT-602 acetate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?