missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TAK-580, MedChemExpress

Produktkod. 16416398
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16416398

Brand: Medchem Express HY15246

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.

TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TAK-580
CAS 1096708-71-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H12Cl2F3N7O2S
Kvantitet 10 mg
Synonym MLN 2480 BIIB-024
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (98.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC=NC(C(N[C@@H](C2=NC=C(C(NC3=NC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C3)=O)S2)C)=O)=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 506.29
Formel vikt 506.29
Procent renhet 98.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.