Läs mer
TAK-580, MedChemExpress
Beskrivning
TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAK-580 |
| CAS | 1096708-71-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H12Cl2F3N7O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | MLN 2480 BIIB-024 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (98.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC=NC(C(N[C@@H](C2=NC=C(C(NC3=NC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C3)=O)S2)C)=O)=C1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.29 |
| Visa mer |