Läs mer
TAK-580, MedChemExpress
Produktkod. p-200097471
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 16416398
Brand: Medchem Express HY15246
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.
TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TAK-580
CAS 1096708-71-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H12Cl2F3N7O2S
Kvantitet 10 mg
Synonym MLN 2480 BIIB-024
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (98.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC=NC(C(N[C@@H](C2=NC=C(C(NC3=NC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C3)=O)S2)C)=O)=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 506.29
Formel vikt 506.29
Procent renhet 98.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.