Läs mer
TAK-593, MedChemExpress
Produktkod. 16499147
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499147 5 mg 5mg
16492667 50 mg -
16486578 10 mg -
16456786 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499147 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15506
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TAK-593
CAS 1005780-62-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H23N7O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 48.5 mg/mL (108.87 mM)
LEDER O=C(C1=CC(C)=NN1C)NC2=CC(OC3=NN4C(C=C3)=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)=CC=C2C
Molekylvikt (g/mol) 445.47
Formel vikt 445.47
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease